Sodium 99%, bâtonnets, enduits d'un film protecteur d'huile hydrocarbonée
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
L13285.36
L13285.36EA 124 EUR InStock
L13285.36
Sodium 99%, bâtonnets, enduits d'un film protecteur d'huile hydrocarbonée
Sodium
Purity: 99% CAS No.: 7440-23-5 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 98° Boiling Point: 881° Merck Reference: 14,8570 MDL No.: MFCD00085307
Formule: Na
MW: 22,99 g/mol
Point d'ébullition: 881 °C
Point de fusion: 98 °C
Densité: 0.9 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00085307
Numéro CAS: 7440-23-5
EINECS: 231-132-9
ONU: 1428
ADR: 4.3,I
Merck Index: 14,8570
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité