Acide perchlorique ≥70%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
L13298.AP
L13298.APEA 99.2 EUR InStock
L13298.AP
Acide perchlorique ≥70%
Acide perchlorique
Formule: HClO₄
MW: 100,46 g/mol
Point d'ébullition: 160…181 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –112.2 °C
Densité: 1.53…1.768 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011325
Numéro CAS: 7601-90-3
EINECS: 231-512-4
ONU: 1873
ADR: 5.1,I
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5fc15d8358229daccc96a56573b32589d2a21575&vid=3780c3029836d8b95181cdef71dc2669f7e2a797&prid=web&clid=SAPDAM
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité