3,3',4,4'-Tetramethylbiphenyl 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
L13338.03
L13338.03EA 57.5 EUR InStock
L13338.03
3,3',4,4'-Tetramethylbiphenyl 98%
3,3',4,4'-Tetramethylbiphenyl
Purity: 98% CAS No.: 4920-95-0 Molecular Formula: C16H18 Formula Weight: 210.32 Melting Point: 74-77° Beilstein Reference: 1935370 MDL No.: MFCD00130219
Formule: C₁₆H₁₈
MW: 210,32 g/mol
Point de fusion: 74…77 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00130219
Numéro CAS: 4920-95-0
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité