Pentyle isocyanate ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 1-Pentyl isocyanate
L13399.03
L13399.03EA 40 EUR InStock
L13399.03
Pentyle isocyanate ≥97%
Pentyle isocyanate
Formule: C₆H₁₁NO
MW: 113,16 g/mol
Point d'ébullition: 136…137 °C
Densité: 0.878
Point d'éclair: 32 °C (89 °F)
Numéro MDL: MFCD00144846
Numéro CAS: 3954-13-0
ONU: 3080
ADR: 6.1,II
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité