Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide 4-bromophtalique ≥98%

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention

L13418.06
L13418.06EA 169 EUR InStock
L13418.06
Acide 4-bromophtalique ≥98%
Acide 4-bromophtalique
Purity: 98% CAS No.: 6968-28-1 Molecular Formula: C8H5BrO4 Formula Weight: 245.03 Melting Point: 162-164° Beilstein Reference: 1959086


Formule: C₈H₅BrO₄
Point de fusion: 162…164 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00043538
Numéro CAS: 6968-28-1
EINECS: 230-183-4
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité