1,4-Diméthoxy-2-fluorobenzène ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Fluoro-1,4-dimethoxybenzene
L13505.06
L13505.06EA 88.5 EUR InStock
L13505.06
1,4-Diméthoxy-2-fluorobenzène ≥97%
1,4-Diméthoxy-2-fluorobenzène
Purity: 97% CAS No.: 82830-49-7 Molecular Formula: C8H9FO2 Formula Weight: 156.16 Refractive Index: 1.5045 Melting Point: 23-26° Boiling Point: 119-121°/40mm Beilstein Reference: 6387735 MDL No.: MFCD00042487
Formule: C₈H₉FO₂
MW: 156,16 g/mol
Point d'ébullition: 119…121 °C (40 mmHg)
Point de fusion: 23…26 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042487
Numéro CAS: 82830-49-7
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité