1-(2-Methyl-5-phenylthien-3-yl)ethanone 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
L13554.06
L13554.06EA 181 EUR InStock
L13554.06
1-(2-Methyl-5-phenylthien-3-yl)ethanone 98%
1-(2-Methyl-5-phenylthien-3-yl)ethanone
Purity: 98% CAS No.: 40932-63-6 Molecular Formula: C13H12OS Formula Weight: 216.30 Melting Point: 67-69° Beilstein Reference: 8481276 MDL No.: MFCD00151790
Formule: C₁₃H₁₂OS
Point de fusion: 67…69 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00151790
Numéro CAS: 40932-63-6
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité