Pentifylline ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L13597.MD
L13597.MDEA 44.4 EUR InStock
L13597.MD
Pentifylline ≥98%
Pentifylline
Purity: 98+% CAS No.: 1028-33-7 Molecular Formula: C13H20N4O2 Formula Weight: 264.33 Melting Point: 80-81° Beilstein Reference: 270632 Merck Reference: 14,7127 MDL No.: MFCD00041424
Formule: C₁₃H₂₀N₄O₂
Point de fusion: 80…81 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041424
Numéro CAS: 1028-33-7
EINECS: 213-842-0
Merck Index: 14,7127
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité