4-Bromo-3-chlorophénol ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L13801.06
L13801.06EA 109 EUR InStock
L13801.06
4-Bromo-3-chlorophénol ≥98%
4-Bromo-3-chlorophénol
Purity: 98% CAS No.: 13631-21-5 Molecular Formula: C6H4BrClO Formula Weight: 207.46 Odour: Phenol-like Melting Point: 64-68° Beilstein Reference: 3236445 MDL No.: MFCD00070744
Formule: C₆H₄BrClO
MW: 207,45 g/mol
Point de fusion: 64…68 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00070744
Numéro CAS: 13631-21-5
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité