Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

7-Méthoxy-3-(4-méthoxyphényl)-4-benzopyrone ≥97%

Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 7-Methoxy-3-(4-methoxyphenyl)chromen-4-one, 7-Methoxy-3-(4-methoxyphenyl)-4-benzopyrone, 4',7-Dimethoxyisoflavone

L13838.MC
L13838.MCEA 44.4 EUR InStock
L13838.MC
7-Méthoxy-3-(4-méthoxyphényl)-4-benzopyrone ≥97%
7-Méthoxy-3-(4-méthoxyphényl)-4-benzopyrone
Purity: 97% CAS No.: 1157-39-7 Molecular Formula: C17H14O4 Formula Weight: 282.30 Melting Point: 161-163° Beilstein Reference: 265550


Formule: C₁₇H₁₄O₄
MW: 282,3 g/mol
Point de fusion: 161…163 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00075889
Numéro CAS: 1157-39-7
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité