Hydrogène peroxyde 35% (p/p) en solution aqueuse stabilisé
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
L14000.AP L14000.AU
L14000.APEA 47.8 EUR InStock
L14000.AP L14000.AU
Hydrogène peroxyde 35% (p/p) en solution aqueuse stabilisé
Hydrogène peroxyde
CAS No.: 7722-84-1 Molecular Formula: H2O2 Formula Weight: 34.02 Refractive Index: 1.3350 Odour: Pungent Melting Point: -26° Boiling Point: 107° Beilstein Reference: 3587191 Merck Reference: 14,4798 UN No.: 2014 MDL No.: MFCD00011333
Formule: H₂O₂
Point d'ébullition: 107 °C
Point de fusion: –26 °C
Densité: 1.130
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011333
Numéro CAS: 7722-84-1
EINECS: 231-765-0
ONU: 2014
ADR: 5.1,II
Merck Index: 14,4798
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance (Color) Clear, colorless
Form Liquid
Assay (Redox Titration) 33,5 - 36,5%
Comment: Stabilised with <0,1% w/v Proprietary Inhibitor
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité