Tri-O-acetyl-D-glucal 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
L14103.14
L14103.14EA 96.3 EUR InStock
L14103.14
Tri-O-acetyl-D-glucal 98%
Tri-O-acetyl-D-glucal
Purity: 98% CAS No.: 2873-29-2 Molecular Formula: C12H16O7 Formula Weight: 272.26 Melting Point: 52-55° Beilstein Reference: 90781 Optical Rotation: -25° (c=1 in methanol) MDL No.: MFCD00063253
Formule: C₁₂H₁₆O₇
Point de fusion: 52…55 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00063253
Numéro CAS: 2873-29-2
EINECS: 220-709-0
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité