(1S)-(-)-Camphanic chloride 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: (1S)-4,7,7-Trimethyl-3-oxo-2-oxabicyclo[2.2.1]heptane-1-carbonyl chloride, (-)-Camphanic acid chloride
L14148.06
L14148.06EA 129 EUR InStock
L14148.06
(1S)-(-)-Camphanic chloride 95%
(1S)-(-)-Camphanic chloride
Purity: 95% CAS No.: 39637-74-6 Molecular Formula: C10H13ClO3 Formula Weight: 216.67 Storage Temperature: -30°C to -10°C Melting Point: 64-68° Beilstein Reference: 3590860 Optical Rotation: -18° (c=2 in carbon tetrachloride) UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00135626
Formule: C₁₀H₁₃ClO₃
MW: 216,67 g/mol
Point de fusion: 64…68 °C
Numéro MDL: MFCD00135626
Numéro CAS: 39637-74-6
EINECS: 254-552-4
ONU: 3261
ADR: 8,II
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité