3',4'-Dihydroxyflavone ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 2-(3,4-Dihydroxyphenyl)-4-benzopyrone, 2-(3,4-Dihydroxyphenyl)chromen-4-one
L14161.MC
L14161.MCEA 72.7 EUR InStock
L14161.MC
3',4'-Dihydroxyflavone ≥97%
3',4'-Dihydroxyflavone
Purity: 97% CAS No.: 4143-64-0 Molecular Formula: C15H10O4 Formula Weight: 254.24 Melting Point: 249-252° Beilstein Reference: 212540
Formule: C₁₅H₁₀O₄
MW: 254,24 g/mol
Point de fusion: 249…252 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00017600
Numéro CAS: 4143-64-0
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité