Acide 2,4,6-trichlorobenzoïque ≥94%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 2,4,6-TBA
L14191.06
L14191.06EA 49 EUR InStock
L14191.06
Acide 2,4,6-trichlorobenzoïque ≥94%
Acide 2,4,6-trichlorobenzoïque
Purity: 94%
CAS No.: 50-43-1
Molecular Formula: C7H3Cl3O2
Formula Weight: 225.46
Melting Point: 162-164°
Beilstein Reference: 1874127
Formule: C₇H₃Cl₃O₂
MW: 225,46 g/mol
Point de fusion: 162…164 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00060699
Numéro CAS: 50-43-1
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité