(R)-(+)-4-Isopropyl-2-oxazolidinone ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
L14518.03
L14518.03EA 116 EUR InStock
L14518.03
(R)-(+)-4-Isopropyl-2-oxazolidinone ≥98%
(R)-(+)-4-Isopropyl-2-oxazolidinone
Purity: 98+% CAS No.: 95530-58-8 Molecular Formula: C6H11NO2 Formula Weight: 129.16 Melting Point: 70-74° Beilstein Reference: 5376658
Formule: C₆H₁₁NO₂
MW: 129,16 g/mol
Point de fusion: 70…74 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00075172
Numéro CAS: 95530-58-8
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité