(R)-(-)-2-Methyl-2,4-pentanediol ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L14523.03
L14523.03EA 109 EUR InStock
L14523.03
(R)-(-)-2-Methyl-2,4-pentanediol ≥98%
(R)-(-)-2-Methyl-2,4-pentanediol
Purity: 98+% CAS No.: 99210-90-9 Molecular Formula: C6H14O2 Formula Weight: 118.18 Flash Point: 93°(199°F) Refractive Index: 1.4275 Boiling Point: 197° Beilstein Reference: 6051650 Optical Rotation: -21° (neat) MDL No.: MFCD00064275
Formule: C₆H₁₄O₂
Point d'ébullition: 197 °C
Densité: 0.920
Point d'éclair: 93 °C (199 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064275
Numéro CAS: 99210-90-9
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité