Celite® Standard Super-cel, filtre AW
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Celite 521AW, filter aid
L14552.36
L14552.36EA 67.2 EUR InStock
L14552.36
Celite® Standard Super-cel, filtre AW
Celite® Standard Super-cel, filtre
CAS No.: 61790-53-2 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00132803
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00132803
Numéro CAS: 61790-53-2
EINECS: 319-127-6
Merck Index: 14,4973
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité