2-Amino-6-methyl-4(3H)-quinazolone 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L14558.03
L14558.03EA 136 EUR InStock
L14558.03
2-Amino-6-methyl-4(3H)-quinazolone 96%
2-Amino-6-methyl-4(3H)-quinazolone
Purity: 96% CAS No.: 50440-82-9 Molecular Formula: C9H9N3O Formula Weight: 175.19 Melting Point: 300° Beilstein Reference: 609421 MDL No.: MFCD00236015
Formule: C₉H₉N₃O
MW: 175,19 g/mol
Point de fusion: >300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00236015
Numéro CAS: 50440-82-9
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité