Methyl-4-hydroxy-6-methyl-2-oxo-3-cyclohexene-1-carboxylate 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L14622.06
L14622.06EA 71 EUR InStock
L14622.06
Methyl-4-hydroxy-6-methyl-2-oxo-3-cyclohexene-1-carboxylate 99%
Methyl-4-hydroxy-6-methyl-2-oxo-3-cyclohexene-1-carboxylate
Purity: 99% CAS No.: 39493-62-4 Molecular Formula: C9H12O4 Formula Weight: 184.19 Melting Point: 122-124° Beilstein Reference: 5258501 MDL No.: MFCD01075661
Formule: C₉H₁₂O₄
MW: 184,19 g/mol
Point de fusion: 122…124 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01075661
Numéro CAS: 39493-62-4
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité