2,2,7-Trimethyloctane-3,5-dione ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
L14639.06
L14639.06EA 138 EUR InStock
L14639.06
2,2,7-Trimethyloctane-3,5-dione ≥98%
2,2,7-Trimethyloctane-3,5-dione
Purity: 98+% CAS No.: 69725-37-7 Molecular Formula: C11H20O2 Formula Weight: 184.28 Refractive Index: 1.4580 Boiling Point: 44°/0.2mm MDL No.: MFCD00511279
Formule: C₁₁H₂₀O₂
Point d'ébullition: 44 °C (0.2 mmHg)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00511279
Numéro CAS: 69725-37-7
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité