Acide 2,2-diméthylhexanoïque ≥94%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 2,2-Dimethylhexanoic acid
L14664.03
L14664.03EA 78.1 EUR InStock
L14664.03
Acide 2,2-diméthylhexanoïque ≥94%
Acide 2,2-diméthylhexanoïque
Purity: 94% CAS No.: 813-72-9 Molecular Formula: C8H16O2 Formula Weight: 144.22 Refractive Index: 1.4270 Boiling Point: 216-220° UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00965097
Formule: C₈H₁₆O₂
MW: 144,21 g/mol
Point d'ébullition: 216…220 °C
Densité: 0.913
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00965097
Numéro CAS: 813-72-9
ONU: 3265
ADR: 8,III
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité