Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,3,2-Benzodioxaborole ≥97%

Fournisseur: Thermo Scientific
Danger

L14998.06
L14998.06EA 83.5 EUR InStock
L14998.06
1,3,2-Benzodioxaborole ≥97%
1,3,2-Benzodioxaborole
Purity: 97% CAS No.: 274-07-7 Molecular Formula: C6H5BO2 Formula Weight: 119.92 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 2°(35°F) Melting Point: 12° Boiling Point: 50°/50mm Beilstein Reference: 972072 UN No.: 2924 MDL No.: MFCD00005846


Formule: C₆H₅BO₂
MW: 119,92 g/mol
Point d'ébullition: 50 °C (50 mmHg)
Point de fusion: 12 °C
Densité: 1.125
Point d'éclair: 2 °C (35 °F)
Numéro MDL: MFCD00005846
Numéro CAS: 274-07-7
EINECS: 205-991-5
ONU: 2924
ADR: 3,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité

Ce site utilise des cookies, en provenance de VWR ou de ses partenaires, afin de collecter des informations statistiques sur votre navigation et vous proposer des contenus en accord avec vos préférences, générés en fonction de vos habitudes de navigation. En poursuivant la consultation de ce site, vous approuvez l’utilisation de ces cookies.

Pour en savoir plus, consultez notre Politique de Confidentialité..