Lithiumbis(triméthylsilyl)amide 20% ∼1.06 M dans un mélange THF/éthylbenzène
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
L15012.AE
L15012.AEEA 96.1 EUR InStock
L15012.AE
Lithiumbis(triméthylsilyl)amide 20% ∼1.06 M dans un mélange THF/éthylbenzène
Lithiumbis(triméthylsilyl)amide
Packaged in resealable septum cap bottle
CAS No.: 4039-32-1 Molecular Formula: C6H18LiNSi2 Formula Weight: 167.33 Flash Point: -17°(1°F) Beilstein Reference: 8136861 UN No.: 2924 MDL No.: MFCD00008261
Formule: C₆H₁₈LiNSi₂
Densité: 0.891
Point d'éclair: –17 °C (1 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008261
Numéro CAS: 4039-32-1
EINECS: 223-725-6
ONU: 2924
ADR: 3,II
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité