Acide (2-iodophényl)acétique ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 2-(2-Iodophenyl)acetic acid
L15116.06
L15116.06EA 62.4 EUR InStock
L15116.06
Acide (2-iodophényl)acétique ≥98%
Acide (2-iodophényl)acétique
Purity: 98+% CAS No.: 18698-96-9 Molecular Formula: C8H7IO2 Formula Weight: 262.05 Melting Point: 115-117° Beilstein Reference: 2086800
Formule: (C₆H₄I)CH₂COOH
MW: 262,05 g/mol
Point de fusion: 115…117 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00046546
Numéro CAS: 18698-96-9
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité