Montmorillonite
Fournisseur: Thermo Scientific
L15160.30
L15160.30EA 38.6 EUR InStock
L15160.30
Montmorillonite
Montmorillonite
CAS No.: 1318-93-0 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00132796
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00132796
Numéro CAS: 1318-93-0
EINECS: 215-288-5
Merck Index: 14,6260
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité