Bis(cyclopentadienyl)zirconium hydridochloride 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Bis(cyclopentadienyl)zirconium(IV) chloride hydride, Schwartz's Reagent, Bis(cyclopentadienyl)zirconium chloride hydride
L15164.06
L15164.06EA 138 EUR InStock
L15164.06
Bis(cyclopentadienyl)zirconium hydridochloride 95%
Bis(cyclopentadienyl)zirconium hydridochloride
Purity: 95% CAS No.: 37342-97-5 Molecular Formula: C10H11ClZr Formula Weight: 257.87 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 300° UN No.: 3131 MDL No.: MFCD02089401
Formule: C₁₀H₁₁ClZr
MW: 257,87 g/mol
Point de fusion: >300 °C
Numéro MDL: MFCD02089401
Numéro CAS: 37342-97-5
EINECS: 253-479-5
ONU: 3131
ADR: 4.3,II
Merck Index: 14,8396
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité