Isocyanate de 2-éthylphényle ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
L15252.06
L15252.06EA 87.4 EUR InStock
L15252.06
Isocyanate de 2-éthylphényle ≥99%
Isocyanate de 2-éthylphényle
Purity: 99% CAS No.: 40411-25-4 Molecular Formula: C9H9NO Formula Weight: 147.18 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 78°(172°F) Refractive Index: 1.5280 Boiling Point: 56°/3mm Beilstein Reference: 3538910 UN No.: 2206 MDL No.: MFCD00002013
Formule: C₉H₉NO
Point d'ébullition: 56 °C (3 mmHg)
Densité: 1.043
Point d'éclair: 78 °C (172 °F)
Numéro MDL: MFCD00002013
Numéro CAS: 40411-25-4
ONU: 2206
ADR: 6.1,II
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité