3-Fluoro-DL-valine 94%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L15334.MC
L15334.MCEA 189 EUR InStock
L15334.MC
3-Fluoro-DL-valine 94%
3-Fluoro-DL-valine
Purity: 94% CAS No.: 43163-94-6 Molecular Formula: C5H10FNO2 Formula Weight: 135.14 Melting Point: ca 250° dec. Beilstein Reference: 2350377 MDL No.: MFCD00077549
Formule: C₅H₁₀FNO₂
Point de fusion: ∼ 250 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00077549
Numéro CAS: 43163-94-6
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité