Magnesium bromide diethyl etherate 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Magnesium bromide ethyl etherate
L15481.14
L15481.14EA 81.7 EUR InStock
L15481.14
Magnesium bromide diethyl etherate 98%
Magnesium bromide diethyl etherate
Purity: 98% CAS No.: 29858-07-9 Molecular Formula: C4H10O.Br2Mg Formula Weight: 258.24 Flash Point: 35°(95°F) UN No.: UN1325 MDL No.: MFCD00064500
Formule: C₄H₁₀Br₂MgO
MW: 258,236 g/mol
Point d'éclair: 35 °C (95 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064500
Numéro CAS: 29858-07-9
ADR: 4.1,II
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité