Benzyl-tert-butyl malonate 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Benzyl tert-butyl malonate
L15533.06
L15533.06EA 80.1 EUR InStock
L15533.06
Benzyl-tert-butyl malonate 95%
Benzyl-tert-butyl malonate
Purity: 95% CAS No.: 72594-86-6 Molecular Formula: C14H18O4 Formula Weight: 250.30 Refractive Index: 1.4860 Beilstein Reference: 5434466 MDL No.: MFCD01075175
Formule: C₁₄H₁₈O₄
MW: 250,294 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01075175
Numéro CAS: 72594-86-6
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité