Ethyl-4-amino-1-piperidinecarboxylate 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Ethyl 4-amino-1-piperidinecarboxylate, 4-Amino-1-piperidinecarboxylic Acid Ethyl Ester
L15866.06
L15866.06EA 36.2 EUR InStock
L15866.06
Ethyl-4-amino-1-piperidinecarboxylate 98%
Ethyl-4-amino-1-piperidinecarboxylate
Purity: 98% CAS No.: 58859-46-4 Molecular Formula: C8H16N2O2 Formula Weight: 172.23 Flash Point: 78°(172°F) Refractive Index: 1.4830 Boiling Point: 118-120°/6mm Beilstein Reference: 388597 MDL No.: MFCD00006484
Formule: C₈H₁₆N₂O₂
MW: 172,23 g/mol
Point d'ébullition: 118…120 °C (6 mmHg)
Densité: 1.004
Point d'éclair: 78 °C (172 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006484
Numéro CAS: 58859-46-4
EINECS: 261-472-3
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité