5-O-tert-Butyldiphenylsilyl-2,3-O-isopropylidene-α,β-D-ribofuranose
Fournisseur: Thermo Scientific
L15989.06
L15989.06EA 390 EUR InStock
L15989.06
5-O-tert-Butyldiphenylsilyl-2,3-O-isopropylidene-α,β-D-ribofuranose
5-O-tert-Butyldiphenylsilyl-2,3-O-isopropylidene-α,β-D-ribofuranose
CAS No.: 141607-35-4 Molecular Formula: C24H32O5Si Formula Weight: 428.60 Storage Temperature: 2°C to 8°C Optical Rotation: -28° (c=1.5 in chloroform) MDL No.: MFCD01075719
Formule: C₂₄H₃₂O₅Si
Numéro MDL: MFCD01075719
Numéro CAS: 141607-35-4
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité