Isocyanate de 3-chloropropyle ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
L15993.06
L15993.06EA 91.8 EUR InStock
L15993.06
Isocyanate de 3-chloropropyle ≥97%
Isocyanate de 3-chloropropyle
Purity: 97% CAS No.: 13010-19-0 Molecular Formula: Cl(CH2)3NCO Formula Weight: 119.55 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 61°(141°F) Refractive Index: 1.4520 Odour: Pungent Boiling Point: 152-154° Beilstein Reference: 1098789 UN No.: 2206 MDL No.: MFCD00010384
Formule: C₄H₆ClNO
Point d'ébullition: 152…154 °C
Densité: 1.165
Point d'éclair: 61 °C (141 °F)
Numéro MDL: MFCD00010384
Numéro CAS: 13010-19-0
ADR: 6.1,II
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité