Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Isocyanate d'isopropyle ≥98%

Fournisseur: Thermo Scientific
Danger

L16105.03
L16105.03EA 70.2 EUR InStock
L16105.03
Isocyanate d'isopropyle ≥98%
Isocyanate d'isopropyle


Formule: C₄H₇NO
MW: 85,11 g/mol
Point d'ébullition: 74…75 °C
Densité: 0.868
Point d'éclair: –3 °C (26 °F)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00002037
Numéro CAS: 1795-48-8
EINECS: 217-276-5
ONU: 2483
ADR: 6.1,I
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité