Methyl pentafluorophenyl carbonate 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Methyl Pentafluorophenyl Carbonate, Carbonic Acid Methyl Pentafluorophenyl Ester
L16107.06
L16107.06EA 87.1 EUR InStock
L16107.06
Methyl pentafluorophenyl carbonate 97%
Methyl pentafluorophenyl carbonate
Purity: 97% CAS No.: 36919-03-6 Molecular Formula: C8H3F5O3 Formula Weight: 242.10 Melting Point: 27-31° Boiling Point: 84°/3mm Beilstein Reference: 2289710 UN No.: UN2811 MDL No.: MFCD01075723
Formule: C₈H₃F₅O₃
MW: 242,10 g/mol
Point d'ébullition: 84 °C (3 mmHg)
Point de fusion: 27…31 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01075723
Numéro CAS: 36919-03-6
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité