3-Bromothiophene-2-carboxamide 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L16138.03
L16138.03EA 172 EUR InStock
L16138.03
3-Bromothiophene-2-carboxamide 99%
3-Bromothiophene-2-carboxamide
Purity: 99% CAS No.: 78031-18-2 Molecular Formula: C5H4BrNOS Formula Weight: 206.06 Melting Point: 106-108° Beilstein Reference: 4937660 MDL No.: MFCD00173835
Formule: C₅H₄BrNOS
Point de fusion: 106…108 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00173835
Numéro CAS: 78031-18-2
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité