Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,4,6-Triallyloxy-1,3,5-triazine ≥98% stabilisé

Fournisseur: Thermo Scientific
Danger

Stabilization: Stabilised with hydroquinone (HQ)

L16274.18
L16274.18EA 33.4 EUR InStock
L16274.18
2,4,6-Triallyloxy-1,3,5-triazine ≥98% stabilisé
2,4,6-Triallyloxy-1,3,5-triazine
Stabilized with 100 ppm hydroquinone

Purity: 98% CAS No.: 101-37-1 Molecular Formula: C12H15N3O3 Formula Weight: 249.27 Flash Point: 166°(331°F) Melting Point: 25-28° Boiling Point: 149-150°/4mm UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00006049


Formule: C₁₂H₁₅N₃O₃
MW: 249,27 g/mol
Point d'ébullition: 149…150 °C (4 mmHg)
Point de fusion: 25…28 °C
Densité: 1.11
Point d'éclair: 166 °C (331 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006049
Numéro CAS: 101-37-1
EINECS: 202-936-7
ONU: 3077
ADR: 9,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité