3-Methyl-4-isoxazolecarboxylic acid ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L16307.03
L16307.03EA 240 EUR InStock
L16307.03
3-Methyl-4-isoxazolecarboxylic acid ≥98%
3-Methyl-4-isoxazolecarboxylic acid
Purity: 98+% CAS No.: 17153-20-7 Molecular Formula: C5H5NO3 Formula Weight: 127.10 Melting Point: 185-187° Beilstein Reference: 114157
Formule: C₅H₅NO₃
Point de fusion: 185…187 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01318161
Numéro CAS: 17153-20-7
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité