2,4-Dichloro-6-methylbenzonitrile ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
L16372.06
L16372.06EA 153 EUR InStock
L16372.06
2,4-Dichloro-6-methylbenzonitrile ≥97%
2,4-Dichloro-6-methylbenzonitrile
Purity: 97% CAS No.: 175277-98-2 Molecular Formula: C8H5Cl2N Formula Weight: 186.04 Melting Point: 79-81° Beilstein Reference: 3249214 UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00052865
Formule: C₈H₅Cl₂N
MW: 186,04 g/mol
Point de fusion: 79…81 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00052865
Numéro CAS: 175277-98-2
ADR: 6.1,III
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité