Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1H,1H,12H,12H-Eicosafluorododécane-1,12-diol tech. 90%, grade Technique

Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 1H,1H,12H,12H-Perfluoro-1,12-dodecanediol, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9-Eicosafluoro-1,12-dodecandiol, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11-Icosafluorododecane-1,12-diol, 1H,1H,12H,12H-Icosafluoro-1,12-dodecanediol, 1H,1H,12H,12H-Perfluoro-1,12-dodecandiol

L16588.06
L16588.06EA 95.5 EUR InStock
L16588.06
1H,1H,12H,12H-Eicosafluorododécane-1,12-diol tech. 90%, grade Technique
1H,1H,12H,12H-Eicosafluorododécane-1,12-diol
Purity: 90% CAS No.: 183162-43-8 Molecular Formula: HOCH2(CF2)10CH2OH Formula Weight: 562.15 Melting Point: 156-160° Boiling Point: 170°/5mm MDL No.: MFCD00236625


Formule: C₁₂H₆F₂₀O₂
MW: 562,15 g/mol
Point d'ébullition: 170 °C (5 mmHg)
Point de fusion: 156…160 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00236625
Numéro CAS: 183162-43-8
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité