2-Bromo-4,5-difluorophénol ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 1-Bromo-3,4-difluoro-6-hydroxybenzene
L16716.06
L16716.06EA 114 EUR InStock
L16716.06
2-Bromo-4,5-difluorophénol ≥97%
2-Bromo-4,5-difluorophénol
Purity: 97% CAS No.: 166281-37-4 Molecular Formula: C6H3BrF2O Formula Weight: 208.99 Refractive Index: 1.5320 Beilstein Reference: 8355005
Formule: C₆H₃BrF₂O
MW: 208,99 g/mol
Densité: 1.829
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00070751
Numéro CAS: 166281-37-4
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité