N,N-Diethyl-2,3,3,3-tetrafluoropropionamide 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: N,N-Diethyl-2,3,3,3-tetrafluoropropanamide
L16739.14
L16739.14EA 83.4 EUR InStock
L16739.14
N,N-Diethyl-2,3,3,3-tetrafluoropropionamide 95%
N,N-Diethyl-2,3,3,3-tetrafluoropropionamide
Purity: 95% CAS No.: 392-63-2 Molecular Formula: C7F4H11NO Formula Weight: 201.16 Refractive Index: 1.3920 Boiling Point: 58°/5mm Beilstein Reference: 1780406 MDL No.: MFCD00069160
Formule: C₇H₁₁F₄NO
MW: 201,17 g/mol
Point d'ébullition: 58 °C (5 mmHg)
Densité: 1.228
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00069160
Numéro CAS: 392-63-2
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité