1H,1H,10H,10H-Hexadécafluorodécane-1,10-diol 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 1H,1H,10H,10H-Perfluoro-1,10-decandiol, 1H,1h,10h,10h-perfluoro-1,10-decanediol, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9-Hexadecafluoro-1,10-decandiol, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9-Hexadecafluoro-1,10-decanediol, 1H,1H,10H,10H-Perfluoro-1,10-decanediol, 1H,1H,10H,10H-Perfluorodecane-1,10-diol
L16823.06
L16823.06EA 79.6 EUR InStock
L16823.06
1H,1H,10H,10H-Hexadécafluorodécane-1,10-diol 96%
1H,1H,10H,10H-Hexadécafluorodécane-1,10-diol
Purity: 96% CAS No.: 754-96-1 Molecular Formula: HOCH2(CF2)8CH2OH Formula Weight: 462.13 Melting Point: 132-134° Boiling Point: 132°/4mm MDL No.: MFCD00192200
Formule: C₁₀H₆F₁₆O₂
MW: 462,13 g/mol
Point d'ébullition: 132 °C (4 mmHg)
Point de fusion: 132…134 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00192200
Numéro CAS: 754-96-1
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité