2-tert-Butylpropane-1,3-diol 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
L16927.06
L16927.06EA 178 EUR InStock
L16927.06
2-tert-Butylpropane-1,3-diol 98%
2-tert-Butylpropane-1,3-diol
Purity: 98% CAS No.: 2819-05-8 Molecular Formula: C7H16O2 Formula Weight: 132.20 Melting Point: 54-56° Boiling Point: 100-102°/2mm Beilstein Reference: 1900687 MDL No.: MFCD01075745
Formule: C₇H₁₆O₂
MW: 132,20 g/mol
Point d'ébullition: 100…102 °C (2 mmHg)
Point de fusion: 54…56 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01075745
Numéro CAS: 2819-05-8
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité