2H-Perfluoro-5-methyl-3,6-dioxanonane 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
L16954.06
L16954.06EA 141 EUR InStock
L16954.06
2H-Perfluoro-5-methyl-3,6-dioxanonane 97%
2H-Perfluoro-5-methyl-3,6-dioxanonane
Purity: 97% CAS No.: 3330-14-1 Molecular Formula: C8HF17O2 Formula Weight: 452.07 Flash Point: None Refractive Index: 1.3005 Melting Point: -122° Boiling Point: 103-105° MDL No.: MFCD00054714
Formule: C₈HF₁₇O₂
Point d'ébullition: 103…105 °C
Point de fusion: –122 °C
Densité: 1.659
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00054714
Numéro CAS: 3330-14-1
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité