ω-Chloro-ω,ω-difluoroacétophénone 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Chloro-2,2-difluoro-1-phenylethanone, α-Chloro-α,α-difluoroacetophenone, 2-Chloro-2,2-difluoroacetophenone
L16963.06
L16963.06EA 112 EUR InStock
L16963.06
ω-Chloro-ω,ω-difluoroacétophénone 96%
ω-Chloro-ω,ω-difluoroacétophénone
Purity: 96% CAS No.: 384-67-8 Molecular Formula: C8H5ClF2O Formula Weight: 190.58 Flash Point: 72°(161°F) Refractive Index: 1.4970 Boiling Point: 95-97°/37mm Beilstein Reference: 2251448 MDL No.: MFCD00042123
Formule: (C₆H₅)C(O)CClF₂
MW: 190,58 g/mol
Point d'ébullition: 95…97 °C (37 mmHg)
Densité: 1.293
Point d'éclair: 72 °C (161 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042123
Numéro CAS: 384-67-8
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité