1,1'-Dibromoferrocène ≥96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L17045.22
L17045.22EA 0 EUR InStock
L17045.22
1,1'-Dibromoferrocène ≥96%
1,1'-Dibromoferrocène
Purity: 96% CAS No.: 1293-65-8 Molecular Formula: C10H8Br2Fe Formula Weight: 343.83 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 50-51° MDL No.: MFCD01075755
Formule: C₁₀Br₂Fe
Point de fusion: 50…51 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01075755
Numéro CAS: 1293-65-8
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité