7-Isoquinoléinol ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 7-Hydroxyisoquinoline, Isoquinolin-7-ol
L17067.MD
L17067.MDEA 58.1 EUR InStock
L17067.MD
7-Isoquinoléinol ≥97%
7-Isoquinoléinol
Purity: 97% CAS No.: 7651-83-4 Molecular Formula: C9H7NO Formula Weight: 145.16 Melting Point: 226-228° Beilstein Reference: 113224
Formule: C₉H₇NO
MW: 145,16 g/mol
Point de fusion: 226…228 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00456131
Numéro CAS: 7651-83-4
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité