5-(Trifluoromethoxy)salicylaldehyde ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Hydroxy-5-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
L17136.03
L17136.03EA 144 EUR InStock
L17136.03
5-(Trifluoromethoxy)salicylaldehyde ≥98%
5-(Trifluoromethoxy)salicylaldehyde
Purity: 98+% CAS No.: 93249-62-8 Molecular Formula: C8H5F3O3 Formula Weight: 206.12 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 31-33° Boiling Point: 82°/60mm Beilstein Reference: 7023825 MDL No.: MFCD00075249
Formule: C₈H₅F₃O₃
MW: 206,12 g/mol
Point d'ébullition: 82 °C (60 mmHg)
Point de fusion: 31…33 °C
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00075249
Numéro CAS: 93249-62-8
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité